1-Bromo-3,5-dinitrobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,5-Dinitrobromobenzene
B5627-1G B5627-5G
TCIAB5627-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAB5627-1G TCIAB5627-5G
1-Bromo-3,5-dinitrobenzène ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-3,5-dinitrobenzène
Formule: C₆H₃BrN₂O₄
MW: 247 g/mol
Numéro MDL: MFCD00156596
Numéro CAS: 18242-39-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité