6-Bromo-2-chloroquinoline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5628-1G B5628-5G
TCIAB5628-1GEA 66 EUR InStock
TCIAB5628-1G TCIAB5628-5G
6-Bromo-2-chloroquinoline ≥98.0% (par GC)
6-Bromo-2-chloroquinoline
Formule: C₉H₅BrClN
MW: 242,50 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04115272
Numéro CAS: 1810-71-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1c19639ef143d32f7ef0e073797b8eefffe651f&vid=d1c19639ef143d32f7ef0e073797b8eefffe651f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité