N,N'-Bis(4-methoxyphenyl)benzidine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N,N'-Bis(4-methoxyphenyl)-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine, N4,N4'-Bis(4-methoxyphenyl)-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
B5633-1G B5633-5G
TCIAB5633-1GEA 99 EUR InStock
TCIAB5633-1G TCIAB5633-5G
N,N'-Bis(4-methoxyphenyl)benzidine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N,N'-Bis(4-methoxyphenyl)benzidine
Formule: C₂₆H₂₄N₂O₂
MW: 396,49 g/mol
Numéro MDL: MFCD32062860
Numéro CAS: 59131-00-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 225.0 to 229.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité