3,3-Bis(bromomethyl)oxetane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,2-Bis(bromomethyl)-1,3-epoxypropane
B5641-1G B5641-5G
TCIAB5641-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAB5641-1G TCIAB5641-5G
3,3-Bis(bromomethyl)oxetane ≥95.0% (par GC)
3,3-Bis(bromomethyl)oxetane
Formule: C₅H₈Br₂O
MW: 243,93 g/mol
Point d'ébullition: 125°C
Point de fusion: 25°C
Numéro MDL: MFCD00269694
Numéro CAS: 2402-83-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a177078d45ffdae58013886231da0909c7cc14ac&vid=a177078d45ffdae58013886231da0909c7cc14ac&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité