1,3-Bis(methoxymethoxy)benzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Resorcinol bis(methoxymethyl) ether, 1,3-Di(methoxymethoxy)benzene
B5643-1G B5643-5G
TCIAB5643-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAB5643-1G TCIAB5643-5G
1,3-Bis(methoxymethoxy)benzene ≥98.0% (par GC)
1,3-Bis(methoxymethoxy)benzene
Formule: C₁₀H₁₄O₄
MW: 198,22 g/mol
Point d'ébullition: 137°C
Numéro MDL: MFCD27925713
Numéro CAS: 57234-29-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f05eb0fcb4866cce54985c04ffcb9ba8ae251a7&vid=4f05eb0fcb4866cce54985c04ffcb9ba8ae251a7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité