1,4-Bis(trifluoromethyl)cyclohexane mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5646-1G B5646-5G
TCIAB5646-1GEA 141 EUR InStock
TCIAB5646-1G TCIAB5646-5G
1,4-Bis(trifluoromethyl)cyclohexane mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
1,4-Bis(trifluoromethyl)cyclohexane
Formule: C₈H₁₀F₆
MW: 220,16 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Point de fusion: -40°C
Numéro MDL: MFCD29066795
Numéro CAS: 433-18-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité