2-(tert-Butyldimethylsilyl)-N,N-dimethyl-1H-imidazole-1-sulphonamide ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(Dimethylsulphamoyl)-2-(tert-butyldimethylsilyl)-1H-imidazole
B5658-1G B5658-5G
TCIAB5658-1GEA 79.2 EUR InStock
TCIAB5658-1G TCIAB5658-5G
2-(tert-Butyldimethylsilyl)-N,N-dimethyl-1H-imidazole-1-sulphonamide ≥97.0% (par GC)
2-(tert-Butyldimethylsilyl)-N,N-dimethyl-1H-imidazole-1-sulphonamide
Formule: C₁₁H₂₃N₃O₂SSi
MW: 289,47 g/mol
Numéro MDL: MFCD12963638
Numéro CAS: 129378-52-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55a503ba63293d5901f7f30d6ca3444ca27866c7&vid=55a503ba63293d5901f7f30d6ca3444ca27866c7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité