3,9-Bis(2,4-di-tert-butylphenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Pentaerythritol bis(2,4-di-tert-butylphenylphosphite)
B5664-5G B5664-25G
TCIAB5664-5GEA 35.2 EUR InStock
TCIAB5664-5G TCIAB5664-25G
3,9-Bis(2,4-di-tert-butylphenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane ≥95.0% (par GC)
3,9-Bis(2,4-di-tert-butylphenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane
Formule: C₃₃H₅₀O₆P₂
MW: 604,70 g/mol
Numéro MDL: MFCD00071521
Numéro CAS: 26741-53-7
EINECS: 247-952-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cde96e4fe688e037121f1b8a577ebef38ce39516&vid=cde96e4fe688e037121f1b8a577ebef38ce39516&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 175.0 to 179.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité