(Boc-amino)-PEG4-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Boc-NH-PEG4-CH2CH2COOH, Carboxy-PEG4-(Boc-amine), 15-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoic acid, 2,2-Dimethyl-4-oxo-3,8,11,14,17-pentaoxa-5-azaicosan-20-oic acid, 15-(Boc-amino)-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoic acid
B5665-250MG B5665-1G
TCIAB5665-250MGEA 91.3 EUR InStock
TCIAB5665-250MG TCIAB5665-1G
(Boc-amino)-PEG4-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(Boc-amino)-PEG4-carboxylic acid
Formule: C₁₆H₃₁NO₈
MW: 365,42 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD07781254
Numéro CAS: 756525-91-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité