1,8-Bis(maleimido)-3,6-dioxaoctane ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,1'-((Ethane-1,2-diylbis(oxy))bis(ethane-2,1-diyl))bis(1H-pyrrole-2,5-dione), 1,8-Bismaleimido diethylene glycol, 1,8-Bis(maleimido)diethylene Glycol
B5667-250MG B5667-50MG
TCIAB5667-250MGEA 391 EUR InStock
TCIAB5667-250MG TCIAB5667-50MG
1,8-Bis(maleimido)-3,6-dioxaoctane ≥98.0% (par HPLC)
1,8-Bis(maleimido)-3,6-dioxaoctane
Formule: C₁₄H₁₆N₂O₆
MW: 308,29 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01096749
Numéro CAS: 115597-84-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 8.50 to 9.50 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité