1,11-Bis(maleimido)-3,6,9-trioxaundecane ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
B5668-100MG B5668-25MG
TCIAB5668-100MGEA 181 EUR InStock
TCIAB5668-100MG TCIAB5668-25MG
1,11-Bis(maleimido)-3,6,9-trioxaundecane ≥98.0% (par HPLC)
1,11-Bis(maleimido)-3,6,9-trioxaundecane
Formule: C₁₆H₂₀N₂O₇
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01863352
Numéro CAS: 86099-06-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 7.40 to 8.40 %
Melting point 63.0 to 68.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité