N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-(2-aminoethoxy)ethylamine ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: tert-Butyl (2-(2-aminoethoxy)ethyl)carbamate, N-Boc-2-(2-aminoethoxy)ethylamine, Amino-PEG2-NH-Boc, [2-(2-Aminoethoxy)ethyl]carbamic acid tert-Butyl ester, tert-Butyl [2-(2-Aminoethoxy)ethyl]carbamate
B5683-200MG B5683-1G
TCIAB5683-200MGEA 50.6 EUR InStock
TCIAB5683-200MG TCIAB5683-1G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-(2-aminoethoxy)ethylamine ≥95.0% (par GC)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-(2-aminoethoxy)ethylamine
Formule: C₉H₂₀N₂O₃
MW: 204,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD12031501
Numéro CAS: 127828-22-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité