tert-Butyl (2-hydroxyethyl)(methyl)carbamate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(tert-Butoxycarbonyl)-N-methylethanolamine, N-Boc-N-methyl-2-aminoethanol, tert-Butyl (2-Hydroxyethyl)(methyl)carbamate, N-(tert-Butoxycarbonyl)-N-methyl-2-aminoethanol, N-Boc-N-methylethanolamine, N-Boc-N-methylglycinol, N-(tert-Butoxycarbonyl)-N-methylglycinol, (2-Hydroxyethyl)(methyl)carbamic acid tert-Butyl ester
B5685-1G B5685-5G
TCIAB5685-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAB5685-1G TCIAB5685-5G
tert-Butyl (2-hydroxyethyl)(methyl)carbamate ≥98.0% (par GC)
tert-Butyl (2-hydroxyethyl)(methyl)carbamate
Formule: C₈H₁₇NO₃
MW: 175,23 g/mol
Point d'ébullition: 84°C
Numéro MDL: MFCD03425857
Numéro CAS: 57561-39-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c3818c535713c6058abe993e7b0ebc48fd94d1c&vid=6c3818c535713c6058abe993e7b0ebc48fd94d1c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité