1-Bromo-2,4-difluoro-5-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2,4-difluoronitrobenzene
B5688-1G B5688-5G
TCIAB5688-1GEA 19.8 EUR InStock
TCIAB5688-1G TCIAB5688-5G
1-Bromo-2,4-difluoro-5-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-2,4-difluoro-5-nitrobenzène
Formule: C₆H₂BrF₂NO₂
MW: 237,99 g/mol
Point d'ébullition: 97°C
Point de fusion: 19°C
Numéro MDL: MFCD00129166
Numéro CAS: 345-24-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=818b3562a52b00e9f35d32469e9e559997096e91&vid=818b3562a52b00e9f35d32469e9e559997096e91&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité