5,5''-Bis(trimethylstannyl)-2,2':5',2''-terthiophene ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
B5690-200MG B5690-1G
TCIAB5690-200MGEA 127 EUR InStock
TCIAB5690-200MG TCIAB5690-1G
5,5''-Bis(trimethylstannyl)-2,2':5',2''-terthiophene ≥98.0% (par HPLC)
5,5''-Bis(trimethylstannyl)-2,2':5',2''-terthiophene
Formule: C₁₈H₂₄S₃Sn₂
MW: 573,99 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD30489177
Numéro CAS: 178931-63-0
ONU: 3146
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cad43c74d307bb4792e7f23ab29b29e084b4d94b&vid=cad43c74d307bb4792e7f23ab29b29e084b4d94b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité