11-(Bromomethyl)tricosane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5691-25ML B5691-5ML
TCIAB5691-25MLEA 501 EUR InStock
TCIAB5691-25ML TCIAB5691-5ML
11-(Bromomethyl)tricosane ≥95.0% (par GC)
11-(Bromomethyl)tricosane
Formule: C₂₄H₄₉Br
MW: 417,56 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 732276-63-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité