1-Bromo-4-chloro-2-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5696-5G B5696-25G
TCIAB5696-5GEA 30.8 EUR InStock
TCIAB5696-5G TCIAB5696-25G
1-Bromo-4-chloro-2-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-4-chloro-2-nitrobenzène
Formule: C₆H₃BrClNO₂
MW: 236,45 g/mol
Numéro MDL: MFCD00024320
Numéro CAS: 41513-04-6
EINECS: 255-421-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité