3-Bromo-4-iodoanisole ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromo-1-iodo-4-methoxybenzene
B5697-1G B5697-5G
TCIAB5697-1GEA 60.5 EUR InStock
TCIAB5697-1G TCIAB5697-5G
3-Bromo-4-iodoanisole ≥97.0% (par GC)
3-Bromo-4-iodoanisole
Formule: C₇H₆BrIO
MW: 312,9304 g/mol
Numéro MDL: MFCD12547848
Numéro CAS: 466639-53-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité