2-Bromo-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one, 2-Bromo-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
B5698-1G B5698-5G
TCIAB5698-1GEA 71.5 EUR InStock
TCIAB5698-1G TCIAB5698-5G
2-Bromo-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one ≥97.0% (par GC)
2-Bromo-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one
Formule: C₁₀H₉BrO
MW: 225,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00089999
Numéro CAS: 13672-07-6
EINECS: 237-154-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c475d858a70accd19c6e23f75ced7a48b0a93&vid=3f9c475d858a70accd19c6e23f75ced7a48b0a93&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité