DTME (dithio-bis-maleimidoethane) ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
B5699-100MG B5699-25MG
TCIAB5699-100MGEA 413 EUR InStock
TCIAB5699-100MG TCIAB5699-25MG
DTME (dithio-bis-maleimidoethane) ≥98.0% (par HPLC, azote total)
DTME (dithio-bis-maleimidoethane)
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₄S₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01863385
Numéro CAS: 71865-37-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité