N-Benzyl-2,2,2-trifluoroacetamide ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B5705-1G B5705-5G
TCIAB5705-1GEA 125 EUR InStock
TCIAB5705-1G TCIAB5705-5G
N-Benzyl-2,2,2-trifluoroacetamide ≥95.0% (par GC)
N-Benzyl-2,2,2-trifluoroacetamide
Formule: C₉H₈F₃NO
MW: 203,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00188542
Numéro CAS: 7387-69-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f54bdf82a8495901dca150558f74a230d386b208&vid=f54bdf82a8495901dca150558f74a230d386b208&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité