2-(Boc-amino)-4-methylpyridine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4-methylpyridine, 2-(Boc-amino)-4-methylpyridine, (4-Methylpyridin-2-yl)carbamic acid tert-Butyl ester, tert-Butyl (4-Methylpyridin-2-yl)carbamate
B5706-1G B5706-5G
TCIAB5706-1GEA 125 EUR InStock
TCIAB5706-1G TCIAB5706-5G
2-(Boc-amino)-4-methylpyridine ≥97.0% (par GC)
2-(Boc-amino)-4-methylpyridine
Formule: C₁₁H₁₆N₂O₂
MW: 208,261 g/mol
Numéro MDL: MFCD07776933
Numéro CAS: 90101-20-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 115.0 to 120.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité