Brequinar ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 6-Fluoro-2-(2'-fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-methylquinoline-4-carboxylic acid
B5707-20MG B5707-100MG
TCIAB5707-20MGEA 81.4 EUR InStock
TCIAB5707-20MG TCIAB5707-100MG
Brequinar ≥98.0% (par HPLC)
Brequinar
Formule: C₂₃H₁₅F₂NO₂
MW: 375,37 g/mol
Point de fusion: 317°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00866437
Numéro CAS: 96187-53-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 3.50 to 4.00 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité