3-Benzyloxybenzyl bromide ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-(Benzyloxy)benzyl bromide, 1-(Benzyloxy)-3-(bromomethyl)benzene
B5708-1G B5708-5G
TCIAB5708-1GEA 86.9 EUR InStock
TCIAB5708-1G TCIAB5708-5G
3-Benzyloxybenzyl bromide ≥95.0% (par GC)
3-Benzyloxybenzyl bromide
Formule: C₁₄H₁₃BrO
MW: 277,1600 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01318307
Numéro CAS: 1700-31-8
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité