2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-(2-propenyl)phenol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Allyl-6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methylphenol
B5709-1G B5709-5G
TCIAB5709-1GEA 119 EUR InStock
TCIAB5709-1G TCIAB5709-5G
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-(2-propenyl)phenol ≥98.0% (par GC)
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-(2-propenyl)phenol
Formule: C₁₆H₁₅N₃O
MW: 265,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00236141
Numéro CAS: 2170-39-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité