Bis[2-(diisopropylphosphino)ethyl]amine 10% dans le THF
Fournisseur: TCI
Danger
B5712-1G B5712-5G
TCIAB5712-1GEA 120 EUR InStock
TCIAB5712-1G TCIAB5712-5G
Bis[2-(diisopropylphosphino)ethyl]amine 10% dans le THF
Bis[2-(diisopropylphosphino)ethyl]amine
Formule: C₁₆H₃₇NP₂
Point d'éclair: -17°C
Numéro MDL: MFCD17018778
Numéro CAS: 131890-26-1
ONU: 2056
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Neutralization titration) 9.5 to 11.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité