SB216763 ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-(2,4-Dichlorophenyl)-4-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione, SB-216763
B5716-10MG B5716-50MG
TCIAB5716-10MGEA 60.5 EUR InStock
TCIAB5716-10MG TCIAB5716-50MG
SB216763 ≥98.0% (par HPLC)
SB216763
Formule: C₁₉H₁₂Cl₂N₂O₂
MW: 371,2 g/mol
Point de fusion: 104°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD09753369
Numéro CAS: 280744-09-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité