9-([1,1'-Biphenyl]-3-yl)-10-bromoanthracene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B5718-1G B5718-5G
TCIAB5718-1GEA 60.5 EUR InStock
TCIAB5718-1G TCIAB5718-5G
9-([1,1'-Biphenyl]-3-yl)-10-bromoanthracene ≥98.0% (par GC)
9-([1,1'-Biphenyl]-3-yl)-10-bromoanthracene
Formule: C₂₆H₁₇Br
MW: 409,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD30470615
Numéro CAS: 844679-02-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité