Hexafluorophosphate de 1-benzyl-3-méthylimidazolium ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
B5726-5G B5726-25G
TCIAB5726-5GEA 35.2 EUR InStock
TCIAB5726-5G TCIAB5726-25G
Hexafluorophosphate de 1-benzyl-3-méthylimidazolium ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Hexafluorophosphate de 1-benzyl-3-méthylimidazolium
Formule: C₁₁H₁₃F₆N₂P
MW: 318,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD07784448
Numéro CAS: 433337-11-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité