Dichlorure tert-butylphosphonique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B5729-1G B5729-5G
TCIAB5729-1GEA 42.9 EUR InStock
TCIAB5729-1G TCIAB5729-5G
Dichlorure tert-butylphosphonique ≥98.0% (par GC)
Dichlorure tert-butylphosphonique
Formule: C₄H₉Cl₂OP
Point d'ébullition: 110°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012289
Numéro CAS: 4707-95-3
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow crystal to lump, wax
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 125.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité