Boc-L-His(Bzl)-OH ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Boc-His(Bzl)-OH, tele-Benzyl-Nalpha-(tert-butoxycarbonyl)-L-histidine
B5735-1G B5735-5G
TCIAB5735-1GEA 56.1 EUR InStock
TCIAB5735-1G TCIAB5735-5G
Boc-L-His(Bzl)-OH ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Boc-L-His(Bzl)-OH
Formule: C₁₈H₂₃N₃O₄
MW: 345,4 g/mol
Point de fusion: 182°C
Numéro MDL: MFCD00066093
Numéro CAS: 20898-44-6
EINECS: 244-105-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Specific rotation [a]20/D +22.0 to +25.0 deg (C=1, MeOH)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité