6-Bromo-7-hydroxy-4-(hydroxymethyl)coumarin ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 6-Bromo-7-hydroxy-4-(hydroxymethyl)-2H-chromen-2-one
B5738-250MG B5738-1G
TCIAB5738-250MGEA 220 EUR InStock
TCIAB5738-250MG TCIAB5738-1G
6-Bromo-7-hydroxy-4-(hydroxymethyl)coumarin ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
6-Bromo-7-hydroxy-4-(hydroxymethyl)coumarin
Formule: C₁₀H₇BrO₄
MW: 271,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD25961202
Numéro CAS: 223420-41-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité