1-Bromo-2-cloro-4-iodobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5742-1G B5742-5G
TCIAB5742-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB5742-1G TCIAB5742-5G
1-Bromo-2-cloro-4-iodobenzène ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-2-cloro-4-iodobenzène
Formule: C₆H₃BrCl
Numéro MDL: MFCD04973904
Numéro CAS: 535934-25-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité