4-Bromo-1,2-diiodobenzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5743-1G B5743-5G
TCIAB5743-1GEA 80.3 EUR InStock
TCIAB5743-1G TCIAB5743-5G
4-Bromo-1,2-diiodobenzene ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-1,2-diiodobenzene
Formule: C₆H₃BrI₂
MW: 408,80 g/mol
Numéro MDL: MFCD07778994
Numéro CAS: 21521-54-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité