Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2-Bromodiphenylamine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(2-Bromophenyl)aniline, 2-Bromo-N-phenylaniline

B5744-1G B5744-5G
TCIAB5744-1GEA 72.6 EUR InStock
TCIAB5744-1G TCIAB5744-5G
2-Bromodiphenylamine ≥98.0% (par GC)
2-Bromodiphenylamine


Formule: C₁₂H₁₀BrN
MW: 248,12 g/mol
Point d'ébullition: 141°C
Numéro MDL: MFCD01851817
Numéro CAS: 61613-22-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité