2-[2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]ethoxy]ethanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B5745-5G B5745-25G
TCIAB5745-5GEA 52.8 EUR InStock
TCIAB5745-5G TCIAB5745-25G
2-[2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]ethoxy]ethanol ≥98.0% (par GC)
2-[2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]ethoxy]ethanol
Formule: C₉H₁₉NO₄
Numéro MDL: MFCD04038542
Numéro CAS: 139115-91-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité