Biotin-HPDP
Fournisseur: TCI
B5749-25MG B5749-100MG
TCIAB5749-25MGEA 203 EUR InStock
TCIAB5749-25MG TCIAB5749-100MG
Biotin-HPDP
Biotin-HPDP
Formule: C₂₄H₃₇N₅O₃S₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00078541
Numéro CAS: 129179-83-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 12.30 to 13.60 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité