1-(4-Bromophenyl)pyrene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B5755-1G B5755-5G
TCIAB5755-1GEA 74.8 EUR InStock
TCIAB5755-1G TCIAB5755-5G
1-(4-Bromophenyl)pyrene ≥98.0% (par GC)
1-(4-Bromophenyl)pyrene
Formule: C₂₂H₁₃Br
MW: 357,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD30474735
Numéro CAS: 345924-29-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité