2-Bromonaphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic 1,8:4,5-Dianhydride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromonaphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic Dianhydride, 4-Bromoisochromeno[6,5,4-def]isochromene-1,3,6,8-tetraone
B5756-1G B5756-5G
TCIAB5756-1GEA 207 EUR InStock
TCIAB5756-1G TCIAB5756-5G
2-Bromonaphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic 1,8:4,5-Dianhydride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Bromonaphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic 1,8:4,5-Dianhydride
Formule: C₁₄H₃BrO₆
MW: 347,08 g/mol
Numéro CAS: 846-20-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité