3-Bromo-3'-chloro-1,1'-biphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B5759-5G B5759-25G
TCIAB5759-5GEA 51.7 EUR InStock
TCIAB5759-5G TCIAB5759-25G
3-Bromo-3'-chloro-1,1'-biphenyl ≥98.0% (par GC)
3-Bromo-3'-chloro-1,1'-biphenyl
Formule: C₁₂H₈BrCl
MW: 267,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD06201361
Numéro CAS: 844856-42-4
ONU: 3152
ADR: 9,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité