SB-366791 ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B5762-100MG B5762-25MG
TCIAB5762-100MGEA 198 EUR InStock
TCIAB5762-100MG TCIAB5762-25MG
SB-366791 ≥98.0% (par GC)
SB-366791
Formule: C₁₆H₁₄ClNO₂
Numéro MDL: MFCD01033818
Numéro CAS: 472981-92-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité