1-Butyl-4-methylpyridinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B5763-1G B5763-5G
TCIAB5763-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAB5763-1G TCIAB5763-5G
1-Butyl-4-methylpyridinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-Butyl-4-methylpyridinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Formule: C₁₂H₁₆F₆N₂O₄S₂
MW: 430,38 g/mol
Point de fusion: 10°C
Numéro MDL: MFCD16038147
Numéro CAS: 475681-62-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité