9-Bromo-10-[3-(2-naphthyl)phenyl]anthracene ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
B5772-1G B5772-200MG
TCIAB5772-1GEA 274 EUR InStock
TCIAB5772-1G TCIAB5772-200MG
9-Bromo-10-[3-(2-naphthyl)phenyl]anthracene ≥98.0% (par HPLC)
9-Bromo-10-[3-(2-naphthyl)phenyl]anthracene
Formule: C₃₀H₁₉Br
Numéro MDL: MFCD30470616
Numéro CAS: 944801-33-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
Melting point 193.0 to 197.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité