(7-Bromo-9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
B5773-1G B5773-5G
TCIAB5773-1GEA 129 EUR InStock
TCIAB5773-1G TCIAB5773-5G
(7-Bromo-9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
(7-Bromo-9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)boronic acid
Formule: C₁₅H₁₄BBrO₂
Numéro MDL: MFCD26403351
Numéro CAS: 1213768-48-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 105.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité