1,6-Bis(acryloyloxy)-2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorohexane ≥93.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Stabilization: Stabilised with 4-hydroxy-TEMPO
B5785-1G B5785-5G
TCIAB5785-1GEA 49.5 EUR InStock
TCIAB5785-1G TCIAB5785-5G
1,6-Bis(acryloyloxy)-2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorohexane ≥93.0% (par GC) stabilisé
1,6-Bis(acryloyloxy)-2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorohexane
Formule: C₁₂H₁₀F₈O₄
Numéro MDL: MFCD00078412
Numéro CAS: 2264-01-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0df08a3d4bafc1d67e6203fabf660ee40fecb001&vid=e36db7a8636dc7c075bde02fec16933f2ae873dd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité