2-(3-Biphenylyl)amino-9,9-dimethylfluorene
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-([1,1'-Biphenyl]-3-yl)-9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-amine
B5793-1G B5793-5G
TCIAB5793-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAB5793-1G TCIAB5793-5G
2-(3-Biphenylyl)amino-9,9-dimethylfluorene
2-(3-Biphenylyl)amino-9,9-dimethylfluorene
Formule: C₂₇H₂₃N
MW: 361,49 g/mol
Numéro MDL: MFCD30471917
Numéro CAS: 1372778-66-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité