Butyltrimethylammonium bromide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,N,N-Trimethylbutan-1-aminium bromide
B5798-5G B5798-25G
TCIAB5798-5GEA 55 EUR InStock
TCIAB5798-5G TCIAB5798-25G
Butyltrimethylammonium bromide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Butyltrimethylammonium bromide
Formule: C₇H₁₈BrN
MW: 196,13 g/mol
Point de fusion: 196°C
Numéro MDL: MFCD12761450
Numéro CAS: 2650-51-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité