2-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)furan ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B5800-200MG B5800-1G
TCIAB5800-200MGEA 36.3 EUR InStock
TCIAB5800-200MG TCIAB5800-1G
2-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)furan ≥97.0% (par GC)
2-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)furan
Formule: C₆H₄BrF₃O
MW: 228,9946 g/mol
Numéro MDL: MFCD03086219
Numéro CAS: 17515-77-4
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité