tert-Butyl-3-[(methylsulphonyl)oxy]-1-azetanecarboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B5801-5G B5801-25G
TCIAB5801-5GEA 48.4 EUR InStock
TCIAB5801-5G TCIAB5801-25G
tert-Butyl-3-[(methylsulphonyl)oxy]-1-azetanecarboxylate ≥98.0% (par GC)
tert-Butyl-3-[(methylsulphonyl)oxy]-1-azetanecarboxylate
Formule: C₉H₁₇NO₅S
Numéro MDL: MFCD05664832
Numéro CAS: 141699-58-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité