4-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-6-chloro-2-phenylpyrimidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5802-1G B5802-5G
TCIAB5802-1GEA 67.1 EUR InStock
TCIAB5802-1G TCIAB5802-5G
4-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-6-chloro-2-phenylpyrimidine ≥98.0% (par GC)
4-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-6-chloro-2-phenylpyrimidine
Formule: C₂₂H₁₅ClN₂
MW: 342,83 g/mol
Numéro MDL: MFCD29477698
Numéro CAS: 1689538-58-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité